Vinorelbine tartrate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Methyl (3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-((8R)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl)-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate bis((2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate), Vinorelbine ditartrate
461980250 461981000
ACRO461980250EA 2200 NOK
ACRO461980250 ACRO461981000
Vinorelbine tartrate ≥98%
Vinorelbine tartrate
  • Bioactive
Formel: C₅₃H₆₆N₄O₂₀
MW: 1079,106 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03613607
CAS-nummer: 125317-39-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %