1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
462030050 462030250
ACRO462030050EA 1075 NOK
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Formel: C₂H₄Cl₆Si₂
MW: 296,92 g/mol
Smeltepunkt: 24…25 °C
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013601
CAS-nummer: 2504-64-5
FN: 2987
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %