Parthenolide
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
462151000 462155000
ACRO462151000EA 2250 NOK
ACRO462151000 ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
  • Bioactive
Formel: C₁₅H₂₀O₃
MW: 248,32 g/mol
Smeltepunkt: 115 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00134592
CAS-nummer: 20554-84-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Solubility (5% in CHCl3) Clear solution
HPLC ≥98.5 %