5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-((4-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-2-methylbenzenesulphonamide, Pazopanib
462380010 462380050
ACRO462380010EA 5600 NOK
ACRO462380010 ACRO462380050
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₂₃N₇O₂S
MW: 437,53 g/mol
Smeltepunkt: 285…289 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11616589
CAS-nummer: 444731-52-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light yellow or beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5 % in DMSO, warmed) Clear solution
HPLC ≥97.5 %