Lumiracoxib
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-((2-chloro-6-fluorophenyl)amino)-5-methylphenyl)acetic acid, CGS-35189, COX-189,  
462801000 462802500
ACRO462801000EA 1950 NOK
ACRO462801000 ACRO462802500
Lumiracoxib
Lumiracoxib
  • Bioactive
Formel: C₁₅H₁₃ClFNO₂
MW: 293,72 g/mol
Smeltepunkt: 139…141 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD07186254
CAS-nummer: 220991-20-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %