Ritalinic acid
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid
463000010 463000050
ACRO463000010EA 925 NOK
ACRO463000010 ACRO463000050
Ritalinic acid
Ritalinic acid
  • Bioactive
Formel: C13H17NO2
Smeltepunkt: 245 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06200695
CAS-nummer: 19395-41-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %