Famciclovir
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol Diacetate, 2-(2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl)propane-1,3-diyl diacetate
463170010 463170050
ACRO463170010EA 1200 NOK
ACRO463170010 ACRO463170050
Famciclovir
Famciclovir
  • Bioactive
Formel: C₁₄H₁₉N₅O₄
MW: 321,34 g/mol
Smeltepunkt: 105 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00866964
CAS-nummer: 104227-87-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %