Sildenafil
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
463240010 463242500
ACRO463240010EA 3450 NOK
ACRO463240010 ACRO463242500
Sildenafil
Sildenafil
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₃₀N₆O₄S
MW: 474.58 g/mol
Smeltepunkt: 188…190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00867528
CAS-nummer: 139755-83-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %