Tebuconazole
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
463260010 463260050
ACRO463260010EA 665 NOK
ACRO463260010 ACRO463260050
Tebuconazole
Tebuconazole
  • Bioactive
Formel: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307,82 g/mol
Smeltepunkt: 102…105 °C
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02674797
CAS-nummer: 107534-96-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %