(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Thermo Scientific
463420010 463420050 463420250
ACRO463420010EA 550 NOK
ACRO463420010 ACRO463420050 ACRO463420250
(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₁₉H₁₈ClN₅O₇S₃
Smeltepunkt: >190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 103980-44-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %