Ciclopirox
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
463430010 463430050
ACRO463430010EA 790 NOK
ACRO463430010 ACRO463430050
Ciclopirox
Ciclopirox
  • Bioactive
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Smeltepunkt: 128…130 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00599441
CAS-nummer: 29342-05-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1.5 % (vacuum)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %