Ciclopirox olamine
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
463440010 463440050
ACRO463440010EA 720 NOK
ACRO463440010 ACRO463440050
Ciclopirox olamine
Ciclopirox olamine
  • Bioactive
Formel: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
MW: 268,3520 g/mol
Smeltepunkt: 143 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00078997
CAS-nummer: 41621-49-2
FN: 3085
ADR: 5.1,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 21.9 to 23.7 % (2-Aminoethanol)
Titration with NaOH 74.2 to 80 % (Ciclopirox)