Nalidixic acid sodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 425 NOK
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
  • Bioactive
Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
MW: 254,22 g/mol
Smeltepunkt: >280 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064376
CAS-nummer: 3374-05-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %