Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
463770010 463770050
ACRO463770010EA 745 NOK
ACRO463770010 ACRO463770050
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
  • Bioactive
Formel: C₂₀H₂₆O₃
MW: 314,43 g/mol
Smeltepunkt: 156 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08062585
CAS-nummer: 5571-36-8
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
HPLC ≥94 %