Dibutyl carbonate
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
463880050 463880250
ACRO463880050EA 885 NOK
ACRO463880050 ACRO463880250
Dibutyl carbonate
Dibutyl carbonate
  • Organic reagent
Formel: C₉H₁₈O₃
MW: 174,24 g/mol
Tetthet: 0,92
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043938
CAS-nummer: 542-52-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %