Pseudopelletierine
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
463980010 463980050 463980250
ACRO463980010EA 810 NOK
ACRO463980010 ACRO463980050 ACRO463980250
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
  • Bioactive
Formel: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00078161
CAS-nummer: 552-70-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %