Adapalene
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
464500010 464500050
ACRO464500010EA 1750 NOK
ACRO464500010 ACRO464500050
Adapalene
Adapalene
  • Bioactive
Formel: C₂₈H₂₈O₃
MW: 412,53 g/mol
Smeltepunkt: 324 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03106112
CAS-nummer: 106685-40-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %