N6-Benzoyladenosine
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
464690010 464690050
ACRO464690010EA 1200 NOK
ACRO464690010 ACRO464690050
N6-Benzoyladenosine
N6-Benzoyladenosine
  • Bioactive
Formel: C₁₇H₁₇N₅O₅
MW: 371,35 g/mol
Smeltepunkt: 141…145 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00056988
CAS-nummer: 4546-55-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO)