Neratinib
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: HKI-272, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
464700010 464702500
ACRO464700010EA 4175 NOK
ACRO464700010 ACRO464702500
Neratinib
Neratinib
  • Bioactive
Formel: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
MW: 557 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09752958
CAS-nummer: 698387-09-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in DMSO) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 %