N-Succinimidyl Acetate
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
464750050 464750250 464751000
ACRO464750050EA 820 NOK
ACRO464750050 ACRO464750250 ACRO464751000
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
  • Bioactive
Formel: C₆H₇NO₄
MW: 157,13 g/mol
Smeltepunkt: 133…134 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037916
CAS-nummer: 14464-29-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %