Isoindolin-1-one
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one, 1-Isoindolinone
465180010 465180050
ACRO465180010EA 815 NOK
ACRO465180010 ACRO465180050
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
  • Bioactive
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Smeltepunkt: 150…160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03085939
CAS-nummer: 480-91-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %