Acacetin
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Linarisenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, Linarigenin, Buddleoflavonol, 4'-Methoxyapigenin
465230010 465232500
ACRO465230010EA 2300 NOK
ACRO465230010 ACRO465232500
Acacetin
Acacetin
  • Bioactive
Formel: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
Smeltepunkt: 260…265 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016936
CAS-nummer: 480-44-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥96.0 %