Maleinsyreanhydrid, briquettes
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,5-Furanedione
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 445 NOK
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Maleinsyreanhydrid, briquettes
Maleinsyreanhydrid
  • Organic reagent
Formel: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Kokepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 52…55 °C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005518
CAS-nummer: 108-31-6
FN: 2215
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %