(S,R)-Noscapine
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
462710050 462710250
ACRO462710050EA 900 NOK
ACRO462710050 ACRO462710250
(S,R)-Noscapine
(S,R)-Noscapine
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₃NO₇
MW: 413.42 g/mol
Smeltepunkt: 174…177 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00069316
CAS-nummer: 128-62-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 177 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)