Silibinin
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Silybin A, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-((2R,3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)chroman-4-one
463030010 463030050 463030250
ACRO463030010EA 545 NOK
ACRO463030010 ACRO463030050 ACRO463030250
Silibinin
Silibinin
  • Bioactive
Formel: C₂₅H₂₂O₁₀
MW: 482,44 g/mol
Smeltepunkt: 164…174 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03225424
CAS-nummer: 22888-70-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)