Cidofovir dihydrate
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S)-(((1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid dihydrate
463120010 463122500
ACRO463120010EA 10800 NOK
ACRO463120010 ACRO463122500
Cidofovir dihydrate
Cidofovir dihydrate
  • Bioactive
Formel: C₈H₁₄N₃O₆P·2H₂O
MW: 315,22 g/mol
Smeltepunkt: 260 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD16556167
CAS-nummer: 149394-66-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 12.5 %
HPLC ≥97.5 %