Sitafloxacin sesquihydrate
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
464370010 464372500
ACRO464370010EA 4950 NOK
ACRO464370010 ACRO464372500
Sitafloxacin sesquihydrate
Sitafloxacin sesquihydrate
  • Bioactive
Formel: C₁₉H₁₈ClF₂N₃O₃·1.5H₂O
MW: 436,84 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00903720
CAS-nummer: 163253-35-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 5.5 % to 8.0 %
HPLC ≥97.5 %