Scutellarin
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
465130010 465132500
ACRO465130010EA 6625 NOK
ACRO465130010 ACRO465132500
Scutellarin
Scutellarin
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₁₈O₁₂
MW: 462,36 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861503
CAS-nummer: 27740-01-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %