Fluocinonide
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
465450010 465452500
ACRO465450010EA 8475 NOK
ACRO465450010 ACRO465452500
Fluocinonide
Fluocinonide
  • Bioactive
Formel: C₂₆H₃₂F₂O₇
MW: 494.53 g/mol
Smeltepunkt: 296 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00079302
CAS-nummer: 356-12-7
FN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %