VWR® Premium Analytical Balances
Leverandør: VWR Collection
611-4793EA 19225 NOK
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Analytical Balances
Vekter
Et utvalg av åtte balanserer på høyt nivå som gir høy nøyaktighet og repeterbarhet kombinert med en slitesterk LED-berøringsskjerm for grunnleggende applikasjoner i laboratorie-, industri- og utdanningsinnstillinger.
  • Svært nøyaktige resultater (avansert veiingsteknologi)
  • Raske stabiliseringstider
  • Enkel å rengjøre og høy kjemikaliebestandighet
  • Kontrollpanel med høy oppløsning, berøringsskjermfunksjonalitet og 8 språkalternativer
  • Beskyttelse mot overbelastning
  • Fremtidssikkert USB type C-grensesnitt
  • Veiing av underbenk
  • Dataoverføring som PC-regneark, PC-tekst og Ascii-protokoller
  • 6 innebygde applikasjoner med GLP/GMP-kompatibel datautgang: Veiing og dosering, telling, prosentveiing, tetthetsbestemmelse, masseenhetskonvertering og dyrevekting
Disse vektene av høy kvalitet har et polybutylentereftalat (PBT) hus, som har utmerket kjemisk motstand. Kontrollenheten er laget av glass. Alle analytiske modeller (PBA) har et glass trekkskjerm med praktisk tilgang til veiebrettet. Dette trekkskjoldet er spesielt belagt for å minimere veiingsfeil fra elektrostatisk ladede prøver. Veiepannen er rustfritt stål.
Modeller med intern 'One-Touch-Calibration' er betegnet med I i modellnavnet. FC-modeller leveres med et fabrikk kalibreringssertifikat.
Sertifiseringer: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1