PDPPTT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Poly[2,5-(2-decyltetradecyl)-3,6-diketopyrrolopyrrole-alt-5,5-(2,5- di(thien-2- yl)thieno[3,2-b]thiophene)]
H66319.MC H66319.MD H66319.ME
H66319.MCEA 9525 NOK
H66319.MC H66319.MD H66319.ME
PDPPTT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
PDPPTT
Formel: (C₆₈H₁₀₄N₂O₂S₄)n
CAS-nummer: 1260685-66-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,40 ± 0,02 eV