o-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Leverandør: Thermo Scientific
H66666.MC H66666.MD H66666.ME
H66666.MCEA 10475 NOK
H66666.MC H66666.MD H66666.ME
o-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
o-IDTBr
Formel: C₇₂H₈₈N₆O₂S₈
MW: 1326,03 g/mol
CAS-nummer: 2077945-91-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,60 ± 0,02 eV