Trisodium citrate løsning, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
915-50MLEA 890 NOK
915-50ML
Trisodium citrate løsning, Sigma-Aldrich®
Trisodium citrate
Used as a kit component for the 91A and 91C procedures for Esterase.
Formel: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012462
CAS-nummer: 68-04-2
IVDLogo