Kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Leverandør: Avantor
6065-07EA 4100 NOK
6065-07 6065-25
Kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™
Kromatografikolonner
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT™ kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX) fungerer som en sterk anionutvekslingsharpiks med forbedret selektivitet for overlegen separering ved bruk i prosesskromatografi.
BAKERBOND® PolyQUAT™ kromatografimedium for multimodus-kationutveksling forsynes av en patentbeskyttet overflatekjemi som kombinerer en funksjon for sterk anionutveksling med svake anoidiske utvekslingssteder, og utnytter den unike selektiviteten for å muliggjøre større renseytelse over et stort spekter av biologiske legemidler.
BAKERBOND® PolyQUAT™ ionutvekslingsharpiksMore Product Information