Kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Leverandør: Avantor
6061-07EA 4100 NOK
6061-07 6061-25
Kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX), laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Kromatografikolonner
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ kromatografiharpiks for multimodus-ionutveksling (IEX) fungerer som en sterk kationutvekslingsharpiks med forbedret selektivitet for overlegen separering ved bruk i prosesskromatografi.
BAKERBOND® PolyCSX™ kromatografimedium for multimodus-kationutveksling forsynes av en patentbeskyttet overflatekjemi som kombinerer en funksjon for sterk anionutveksling med svake kationiske og anoidiske utvekslingssteder, og utnytter den unike selektiviteten for å muliggjøre større renseytelse over et stort spekter av biologiske legemidler.
BAKERBOND® PolyCSX™More Product Information