Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
87106.180EA 370 NOK
87106.180 87106.260 87106.290 87106.320 87106.460
Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anisole
Formel: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Flash punkt: 52 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008354
CAS-nummer: 100-66-3
FN: 2222
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥ 99 %
Appearance Clear colourless liquid
Odour Characteristic
Density (20/4) 0,992 - 0,994