Fisetin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
119150010 119150050
ACRO119150010EA 2200 NOK
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Formel: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286.24 g/mol
Smeltepunkt: >330 °C
MDL nummer: MFCD00006829
CAS-nummer: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %