COVID-19 Deteksjonssett (SARS-CoV-2 N-Protein deteksjon), DNA DIAGNOSTIC
Leverandør: DNA Diagnostic
CV19ICEA 1425 NOK
CV19IC
COVID-19 Deteksjonssett (SARS-CoV-2 N-Protein deteksjon), DNA DIAGNOSTIC
Diagnostiske systemer Clinical Reagents and Kits
Settet er et 15 minutters kromatografisk immunoassay for kvalitativ påvisning av nukleoprotein (N) antigen av SARS-CoV-2 fra nese-vattpinneprøver fra pasienter mistenkt for COVID-19-infeksjon.
COVID-19 Antigen Detection Kit er designet for å oppdage SARS-CoV-2-viruset, som er ansvarlig for sykdommen COVID-19.Virusgruppen Coronavirus (Coronavirus, CoV) er en-strandet, positiv strandet RNA virus. I tillegg til det nye koronaviruset som forårsaker COVID-19, er det totalt seks koronavirus som infiserer mennesker (HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 og MERS-CoV)[1-3].Vattpinnen brukes til å samle en øvre luftveisprøve. Innholdet i buf-ferampullen overføres til et ekstraksjonsrør, som brukes til elution av vattpinneprøven. Etter tilsetning av et drypplokk legges tre (3) dråper prøve til på registreringskortet.
Detection Card pad er belagt med et anti-SARS-CoV-2 N-Protein monoklonalt IgY antistoff som er merket med kolloidalt gull. Et annet anti-SARS-CoV-2 N-Protein antistoff er belagt på nitrocellulosemembranen for å lage testlinjen (T), og et anti-IgY sekundært antistoff er belagt på samme nitrocel-lulosemembran for å lage en kontrolllinje 'C'. Anti-SARS-CoV-2 N proteinantistoffet reagerer med virusantigenet (hvis det finnes) og utfører kromatografi langs nitrocellulosemembranen, for å reagere med henholdsvis testlinjen og kontrolllinjen. Hvis testresultatet er gyldig, er kontrolllinjen visuell.
Forpakning: Hver boks inneholder 25 tests.
NB: Testen er kun ment for profesjonell bruk - tiltenkte brukere er opplært personell instruert in vitro diagnostisk prosedyre.