Polyetylenglykol 300, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: PEG 300
26605.290EA 805 NOK
26605.290 26605.360
Polyetylenglykol 300, GPR RECTAPUR®
Polyetylenglykol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%