Polyetylenglykol 1.500, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
26607.290EA 550 NOK
26607.290 26607.360
Polyetylenglykol 1.500, GPR RECTAPUR®
Polyetylenglykol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Average molecular weight 1400 - 1600
Hydroxyl value 70 - 80
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 36 - 42 mPa.s
Solidification point about 45°C
Colouration (25% water) max 50 APHA