Polyetylenglykol 4.000, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
26609.290EA 590 NOK
26609.290 26609.460
Polyetylenglykol 4.000, GPR RECTAPUR®
Polyetylenglykol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01779612
CAS-nummer: 25322-68-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Average molecular weight 3500 - 4500
Hydroxyl value 25 - 32
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 110 - 142 mPa.s
Melting point (clear) about 55°C
Identification (IR) passes test