Polyetylenglykol 6.000, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
26610.290EA 570 NOK
26610.290 26610.360 26610.460
Polyetylenglykol 6.000, GPR RECTAPUR®
Polyetylenglykol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01779614
CAS-nummer: 25322-68-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Average molecular weight 5400 - 7000
Hydroxyl value 17 - 21
pH (5%) 4,5 - 7,5
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) max. 0.1%
Water max. 1.0%
Solidification point 55 - 61°C