8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BI4356-100MG BI4356-250MG BI4356-50MG
APOSBI4356-100MGEA 2150 NOK
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG APOSBI4356-50MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₅H₁₇NO₆
MW: 307,299 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063950
CAS-nummer: 29266-96-4