5-Amino-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIA4013-250MG BIA4013-100MG BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA 3775 NOK
APOSBIA4013-250MG APOSBIA4013-100MG APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂
MW: 219,24 g/mol
Smeltepunkt: 270 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683918
CAS-nummer: 6383-69-3