6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-2-naphthyl b-D-galactoside, 6-Bromo-2-naphthyl β-D-galactopyranoside
BIB1201-1G BIB1201-500MG
APOSBIB1201-1GEA 1450 NOK
APOSBIB1201-1G APOSBIB1201-500MG
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Formel: C₁₆H₁₇BrO₆
MW: 385,207 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00064182
CAS-nummer: 15572-30-2