Bromfenolblått natriumsalt
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
BIB1230-25G
BIB1230-5G
APOSBIB1230-25GEA
895
NOK
APOSBIB1230-25G
APOSBIB1230-5G
Bromfenolblått natriumsalt
Bromfenolblått natriumsalt
Formel:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S MW: 691,95 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00013793 CAS-nummer: 62625-28-9 |