5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: X-caprylate
BIB1401-250MG BIB1401-1G BIB1401-5G
APOSBIB1401-250MGEA 1150 NOK
APOSBIB1401-250MG APOSBIB1401-1G APOSBIB1401-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Formel: C₁₆H₁₉BrClNO₂
MW: 372,685 g/mol
Smeltepunkt: 57…60 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00083263
CAS-nummer: 129541-42-0