5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: X-nonanoate
BIB1403-250MG BIB1403-500MG
APOSBIB1403-250MGEA 3300 NOK
APOSBIB1403-250MG APOSBIB1403-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Formel: C₁₇H₂₁BrClNO₂
MW: 386,711 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683900
CAS-nummer: 133950-77-3
FN: 3077
ADR: 9+EHS,III