5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Magenta-α-gal
BIB1416-1G BIB1416-250MG BIB1416-2G
APOSBIB1416-1GEA 2700 NOK
APOSBIB1416-1G APOSBIB1416-250MG APOSBIB1416-2G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,629 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683897
CAS-nummer: 198402-60-7