5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: X-GalNAc
BIB1741-100MG BIB1741-1G BIB1741-250MG
APOSBIB1741-100MGEA 1300 NOK
APOSBIB1741-100MG APOSBIB1741-1G APOSBIB1741-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Formel: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
MW: 449,681 g/mol
Smeltepunkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00083260
CAS-nummer: 129572-48-1